Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SULT1A1, SULT1A2, SULT1A3, SULT1A4, SULT1B1, SULT1C3, and SULT1C4. Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BS-6283R-A750
BOSSBS-6283R-A750EA 890 EUR InStock
BOSSBS-6283R-A750
Anti-SULT1A1, SULT1A2, SULT1A3, SULT1A4, SULT1B1, SULT1C3, and SULT1C4. Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
Sulfotransferase enzymes catalyze the sulfate conjugation of many hormones, neurotransmitters, drugs, and xenobiotic compounds. These cytosolic enzymes are different in their tissue distributions and substrate specificities. The gene structure (number and length of exons) is similar among family members. This gene encodes one of two phenol sulfotransferases with thermostable enzyme activity. Multiple alternatively spliced variants that encode two isoforms have been identified for this gene.

Type: Primary
Antigen: SULT1A1, SULT1A2, SULT1A3, SULT1A4, SULT1B1, SULT1C3, and SULT1C4.
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 151-250/295
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité