Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-REG3A Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)

Fournisseur: Bioss
BS-6291R-CY5.5
BOSSBS-6291R-CY5.5EA 893 EUR InStock
BOSSBS-6291R-CY5.5
Anti-REG3A Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)
Anticorps
Phosphatase enzymes catalyse hydrolysis of phosphoric acid esters of various alcohols, e.g. a hexose phosphate, to yield the alcohol and free inorganic phosphate. This may be a way of recycling phosphate in the cell, and the level of phosphate may be elevated under conditions of phosphate starvation (in algae for example). Acid phosphatases have pH optima below 7, whereas alkaline phosphatases are most active above pH 7. Commercial quantities of acid phosphatase are obtained from plant sources e.g. potato and wheat germ, whereas similar quantities of alkaline phosphatase are obtained from animal intestine and bacteria.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: REG3A
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5.5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité