Anti-OSM Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)
Fournisseur: Bioss
BS-6295R-CY5.5
BOSSBS-6295R-CY5.5EA 858 EUR InStock
BOSSBS-6295R-CY5.5
Anti-OSM Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)
Anticorps
Growth regulator. Inhibits the proliferation of a number of tumor cell lines. Stimulates proliferation of AIDS-KS cells. It regulates cytokine production, including IL-6, G-CSF and GM-CSF from endothelial cells. Uses both type I OSM receptor (heterodimers composed of LIPR and IL6ST) and type II OSM receptor.
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: OSM
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5.5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité