Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SLC4A1AP Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-6297R
BOSSBS-6297REA 719 EUR InStock
BOSSBS-6297R
Anti-SLC4A1AP Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
HLC-3 is a 796 amino acid protein that is widely expressed in many tissues, including kidney, lung, liver, brain and skeletal and cardiac muscle. SLC4A1AP is a multidomain protein that localizes to the nucleus where it may play a role in signaling. SLC4A1AP was previously thought to act as an adaptor protein or chaperone involved in targeting kAE1 to the plasma membrane. However, recent studies suggest SLC4A1AP does not interact with kAE1. The gene encoding SLC4A1AP maps to chromosome 2, which consists of 237 million bases and makes up approximately 8% of the human genome.

WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: SLC4A1AP
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité