Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-PLXDC2 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-6300R
BOSSBS-6300REA 719 EUR InStock
BOSSBS-6300R
Anti-PLXDC2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
TEM7R also known as PLXDC2 is a 529 amino acid single-pass type I membrane protein containing one PSI domain and belonging to the plexin family. Localizing to membrane, TEM7R is expressed in endothelial cells of the stroma, as well as in limbs, lung buds, developing heart, spinal cord and dorsal root ganglia. TEM7R interacts with cortactin and may play a role in tumor angiogenesis. Existing as three alternatively spliced isoforms, the gene encoding TEM7R maps to human chromosome 10p12.31. Spanning nearly 135 million base pairs, chromosome 10 makes up approximately 4.5% of total DNA in cells and encodes nearly 1,200 genes. Defects in some of the genes that map to chromosome 10 are associated with Charcot-Marie Tooth disease, Jackson-Weiss syndrome, Usher syndrome, nonsyndromatic deafness, Wolman’s syndrome, Cowden syndrome, multiple endocrine neoplasia type 2 and porphyria.

WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: PLXDC2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité