Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Ryanodine Receptor Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BS-6305R-A750
BOSSBS-6305R-A750EA 893 EUR InStock
BOSSBS-6305R-A750
Anti-Ryanodine Receptor Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
The Ryanodine Receptor (RyR) is the channel responsible for calcium release from muscle cell Sarcoplasmic Reticulum (SR) and also plays a role in calcium regulation in non-muscle cells. The RyR exists as a homotetramer and is predicted to have a short cytoplasmic C-terminus and 4-10 transmembrane domains. The remainder of the protein, termed the "foot" region, is located in the cytoplasm between the transverse tubule and the SR. Mammalian RyR isoforms are the product of three different genes: RyR-1 is expressed predominantly in skeletal muscle and areas of the brain; RyR-2 is expressed predominantly in heart muscle but also found in the stomach, endothelial cells and diffuse areas of the brain; and RyR-3 is found in smooth muscle and the brain (striatum, thalamus and hippocampus). In non-mammalian vertebrates, the RyR isoforms are termed alpha, beta and cardiac which correlate loosely to the mammalian RyR-1, RyR-3 and RyR-2 isoforms respectively.

Type: Primary
Antigen: Ryanodine Receptor
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 4701-4800/5038
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse; Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité