Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-UACA Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))

Fournisseur: Bioss
BS-6308R-FITC
BOSSBS-6308R-FITCEA 890 EUR InStock
BOSSBS-6308R-FITC
Anti-UACA Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Anticorps
Regulates APAF1 expression and plays an important role in the regulation of stress-induced apoptosis. Promotes apoptosis by regulating three pathways, apoptosome up-regulation, LGALS3/galectin-3 down-regulation and NF-kappa-B inactivation. Regulates the redistribution of APAF1 into the nucleus after proapoptotic stress. Down-regulates the expression of LGALS3 by inhibiting NFKB1 (By similarity). Modulates isoactin dynamics to regulate the morphological alterations required for cell growth and motility. Interaction with ARF6 may modulate cell shape and motility after injury (By similarity).

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200; IF(ICC)(1:50-200

Type: Primary
Antigen: UACA
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat, Bovine

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité