Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-4 Hydroxynonenal Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BS-6313R-A680
BOSSBS-6313R-A680EA 890 EUR InStock
BOSSBS-6313R-A680
Anti-4 Hydroxynonenal Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
Aldehydic products of lipid peroxidation, such as 4 hydroxynonenal (4 HNE), have been implicated in the etiology of pathological changes under oxidative stress as a key mediator of oxidative stress induced cell death. It is a stable product of lipid peroxidation, is proarrhythmic and may contribute to the cytotoxic effects of oxidative stress

4-HNE has been hypothesised to play a key role in cell signal transduction, in a variety of pathways from cell cycle events to cellular adhesion.

Type: Primary
Antigen: 4 Hydroxynonenal
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse; Rat; Others; Monkey

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité