Anti-IFNA16 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Fournisseur: Bioss
BS-6330R-A750
BOSSBS-6330R-A750EA 893 EUR InStock
BOSSBS-6330R-A750
Anti-IFNA16 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
IFNA16 is produced by macrophages and has antiviral activities. Interferon stimulates the production of two enzymes: a protein kinase and an oligoadenylate synthetase.
Type: Primary
Antigen: IFNA16
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 101-189/189
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité