Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-OSBPL8 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-6334R
BOSSBS-6334REA 719 EUR InStock
BOSSBS-6334R
Anti-OSBPL8 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
ORP8 is a member of the oxysterol-binding protein related protein family. In humans, the gene family consists of 12 members, and extensive splice variation increases the number of encoded protein products substantially. The ORPs have been implicated as sterol sensors that regulate a number of cellular functions including sterol and neutral lipid metabolism, intracellular lipid transport, membrane trafficking and cell signaling. ORP8 has been recently shown to act as a sterol sensor that affects the reverse cholesterol transport process via modulation of ABCA1 expression and macrophage cholesterol efflux.

WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: OSBPL8
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité