Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ALOX15B Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)

Fournisseur: Bioss
BS-6335R-CY7
BOSSBS-6335R-CY7EA 893 EUR InStock
BOSSBS-6335R-CY7
Anti-ALOX15B Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
Non-heme iron-containing dioxygenase that catalyzes the stereo-specific peroxidation of free and esterified polyunsaturated fatty acids generating a spectrum of bioactive lipid mediators. Converts arachidonic acid to 15S-hydroperoxyeicosatetraenoic acid/(15S)-HPETE. Also acts on linoleic acid to produce 13-hydroxyoctadecadienoic acid/13-HPODE. Has no detectable 8S-lipoxygenase activity but reacts with (8S)-HPETE to produce (8S,15S)-diHPETE. May regulate progression through the cell cycle and cell proliferation. May also regulate cytokine secretion by macrophages and therefore play a role in the immune response. May also regulate macrophage differentiation into proatherogenic foam cells.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: ALOX15B
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité