Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ZFP42 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-6347R
BOSSBS-6347REA 719 EUR InStock
BOSSBS-6347R
Anti-ZFP42 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Involved in self-renewal property of ES cells (By similarity). May be involved in transcriptional regulation.Tissue specificity: Expressed in kidney, epidermal keratinocytes, prostate epithelial cells, bronchial and small airway lung epithelial cells (at protein level). Expressed in malignant kidney and several carcinoma cell lines (at protein level). Expressed in embryonic stem cells, kidney, epidermal keratinocytes, prostate epithelial cells, bronchial and small airway lung epithelial cells. Expressed in embryonal carcinomas, seminomas, malignant kidney and several carcinoma cell lines.

WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: ZFP42
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité