Anti-BRF1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Fournisseur: Bioss
BS-6358R-A750
BOSSBS-6358R-A750EA 858 EUR InStock
BOSSBS-6358R-A750
Anti-BRF1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
General activator of RNA polymerase which utilises different TFIIIB complexes at structurally distinct promoters. The isoform 1 is involved in the transcription of tRNA, adenovirus VA1, 7SL and 5S RNA. Isoform 2 is required for transcription of the U6 promoter.
Type: Primary
Antigen: BRF1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 501-600/677
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité