Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-PAICS Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)

Fournisseur: Bioss
BS-6369R-CY7
BOSSBS-6369R-CY7EA 893 EUR InStock
BOSSBS-6369R-CY7
Anti-PAICS Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
This gene encodes a bifunctional enzyme containing phosphoribosylaminoimidazole carboxylase activity in its N-terminal region and phosphoribosylaminoimidazole succinocarboxamide synthetase in its C-terminal region. It catalyzes steps 6 and 7 of purine biosynthesis. The gene is closely linked and divergently transcribed with a locus that encodes an enzyme in the same pathway, and transcription of the two genes is coordinately regulated. The human genome contains several pseudogenes of this gene. Multiple transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. [provided by RefSeq, Jul 2008].

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: PAICS
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité