Anti-CGR19 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Fournisseur: Bioss
BS-6373R-A750
BOSSBS-6373R-A750EA 893 EUR InStock
BOSSBS-6373R-A750
Anti-CGR19 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
CGR19 is involved in the negative regulation of cell proliferation and cell cycle arrest in response to stress.
Type: Primary
Antigen: CGR19
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 45-150/332
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité