Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-Deformed Epidermal Autoregulatory Factor 1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BS-6377R-A680
BOSSBS-6377R-A680EA 893 EUR InStock
BOSSBS-6377R-A680
Anti-Deformed Epidermal Autoregulatory Factor 1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
Suppressin, also known as DEAF1 is a transcription factor required for embryonic development. Suppressin contains one SAND domain and one C-terminal MYND-type zinc finger. It interacts with LMO4 and CLIM-2, suggesting that it plays a role mediating cell fate and embryonic pattern formation. Suppressin is expressed in a variety of tissues and localises to the nucleus. Several isoforms exist due to alternative splicing and, depending on the isoform, Suppressin is secreted in some cell types. Secreted Suppressin can function to inhibit cell proliferation, arresting cells in the G0 or G1 phase. Mutations in the gene encoding Suppressin may result in a growth advantage leading to the development and progression of neoplasia. This suggest that Supressin is a potential target for cancer therapy.

Type: Primary
Antigen: Deformed Epidermal Autoregulatory Factor 1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 211-310/565
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité