Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-EID3 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)

Fournisseur: Bioss
BS-6378R-A350
BOSSBS-6378R-A350EA 893 EUR InStock
BOSSBS-6378R-A350
Anti-EID3 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)
Anticorps
Act as a repressor of nuclear receptor-dependent transcription possibly by interfering with CREBBP-dependent coactivation. May function as a coinhibitor of other CREBBP/EP300-dependent transcription factors.Tissue specificity: Highly expressed in testis.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: EID3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 350
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité