Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ERCC6L Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-6380R
BOSSBS-6380REA 719 EUR InStock
BOSSBS-6380R
Anti-ERCC6L Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
ERCC6L belongs to the SNF2 ATPase family and acts as an essential component of the spindle assembly checkpoint. It contributes to the mitotic checkpoint by recruiting MAD2 to kinetochores and monitoring tension on centromeric chromatin. It acts as a tension sensor that associates with catenated DNA which is stretched under tension until it is resolved during anaphase. ERCC6L may also play a role in the teratogenic action of alcohol.

WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: ERCC6L
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité