Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GANP Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BS-6383R-A680
BOSSBS-6383R-A680EA 893 EUR InStock
BOSSBS-6383R-A680
Anti-GANP Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
The minichromosome maintenance protein 3 (MCM3) is one of the MCM proteins essential for the initiation of DNA replication. The protein encoded by this gene is a MCM3 binding protein. It was reported to have phosphorylation-dependent DNA-primase activity, which was up-regulated in antigen immunisation induced germinal center. This protein was demonstrated to be an acetyltransferase that acetylates MCM3 and plays a role in DNA replication. The mutagenesis of a nuclear localisation signal of MCM3 affects the binding of this protein with MCM3, suggesting that this protein may also facilitate MCM3 nuclear localisation.

Type: Primary
Antigen: GANP
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 435-535/1980
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité