Anti-MTBP Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Fournisseur: Bioss
BS-6388R-CY5
BOSSBS-6388R-CY5EA 858 EUR InStock
BOSSBS-6388R-CY5
Anti-MTBP Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Anticorps
This gene encodes a protein that interacts with the oncoprotein mouse double minute 2. The encoded protein regulates progression through the cell cycle and may be involved in tumor formation.
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: MTBP
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité