Anti-RPRD1A Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Fournisseur: Bioss
BS-6391R-A750
BOSSBS-6391R-A750EA 893 EUR InStock
BOSSBS-6391R-A750
Anti-RPRD1A Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
P15RS is upregulated in cells overexpressing cyclin-dependent kinase inhibitor p15(INK4b) (CDKN2B; MIM 600431) and may have a role in cell cycle regulation.
Type: Primary
Antigen: RPRD1A
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 231-312/312
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité