Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PLK4 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-6393R
BOSSBS-6393REA 1090 EUR InStock
BOSSBS-6393R
Anti-PLK4 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Serine/threonine-protein kinase that plays a central role in centriole duplication. Able to trigger procentriole formation on the surface of the parental centriole cylinder, leading to the recruitment of centriole biogenesis proteins such as SASS6, CENPJ/CPAP, CP110, CEP135 and gamma-tubulin. When overexpressed, it is able to induce centrosome amplification through the simultaneous generation of multiple procentrioles adjoining each parental centriole during S phase. Its central role in centriole replication suggests a posible role in tumorigenesis, centrosome aberrations being frequently observed in tumors. Also involved in trophoblast differentiation by phosphorylating HAND1, leading to disrupt the interaction between HAND1 and MDFIC and activate HAND1. Phosphorylates CDC25C and CHEK2/CHK2.

WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: PLK4
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité