Anti-CECR5 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Fournisseur: Bioss
BS-6404R-A750
BOSSBS-6404R-A750EA 893 EUR InStock
BOSSBS-6404R-A750
Anti-CECR5 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
CECR5 is widely expressed. There are 2 known isoforms produced by alternative splicing.
Type: Primary
Antigen: CECR5
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 251-350/423
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human; Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité