Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CEE Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)

Fournisseur: Bioss
BS-6405R-CY5
BOSSBS-6405R-CY5EA 893 EUR InStock
BOSSBS-6405R-CY5
Anti-CEE Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Anticorps
Get4 is a 327 amino acid cytoplasmic protein that exists as two alternatively spliced isoforms. Get4 forms a multiprotein complex, known as the BAT3 complex, with UBL4A, BAT3 and ARSA. The BAT3 complex plays a role in transporting tail-anchored membrane proteins to the endoplasmic reticulum membrane. The gene encoding Get4 maps to human chromosome 7p22.3. Human chromosome 7 houses over 1,000 genes, comprises nearly 5% of the human genome and has been linked to Osteogenesis imperfecta, Pendred syndrome, Lissencephaly, Citrullinemia and Shwachman-Diamond syndrome.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: CEE
Clonality: Polyclonal
Clone: 0
Conjugation: Cy5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité