Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CCT8L2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)

Fournisseur: Bioss
BS-6406R-A488
BOSSBS-6406R-A488EA 893 EUR InStock
BOSSBS-6406R-A488
Anti-CCT8L2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Anticorps
CESK1, also known as CCT8L2 (chaperonin containing TCP1, subunit 8 theta-like 2), is a 557 amino acid protein that localizes to the cytoplasm and is thought to function as a molecular chaperone, possibly assisting protein folding after ATP hydrolysis. CESK1 belongs to the TCP-1 chaperonin family and is encoded by a gene which maps to human chromosome 22. Mutations in several of the genes that map to chromosome 22 are involved in the development of Phelan-McDermid syndrome, neurofibromatosis type 2, autism and schizophrenia. Additionally, translocations between chromosomes 9 and 22 may lead to the formation of the Philadelphia chromosome and the subsequent production of the novel fusion protein Bcr-Abl, a potent cell proliferation activator found in several types of leukemias.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: CCT8L2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 488
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG1
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité