Anti-TN Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Fournisseur: Bioss
BS-6413R-CY3
BOSSBS-6413R-CY3EA 893 EUR InStock
BOSSBS-6413R-CY3
Anti-TN Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Anticorps
Tetranectin binds to plasminogen and to isolated kringle 4. May be involved in the packaging of molecules destined for exocytosis.
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: Tetranectin
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy3®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité