Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SETDB2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)

Fournisseur: Bioss
BS-6414R-A350
BOSSBS-6414R-A350EA 893 EUR InStock
BOSSBS-6414R-A350
Anti-SETDB2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)
Anticorps
Histone methyltransferase involved in left-right axis specification in early development and mitosis. Specifically trimethylates 'Lys-9' of histone H3 (H3K9me3). H3K9me3 is a specific tag for epigenetic transcriptional repression that recruits HP1 (CBX1, CBX3 and/or CBX5) proteins to methylated histones. Contributes to H3K9me3 in both the interspersed repetitive elements and centromere-associated repeats. Plays a role in chromosome condensation and segregation during mitosis.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: SETDB2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 350
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité