Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CATSPER4 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)

Fournisseur: Bioss
BS-6422R-CY7
BOSSBS-6422R-CY7EA 893 EUR InStock
BOSSBS-6422R-CY7
Anti-CATSPER4 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
CatSpers (cation channel, sperm associated proteins) are ion transport proteins located on the surface of sperm cells in the principal piece of the sperm tail. CatSpers are vital to sperm motility, fertilization and cAMP-mediated calcium influx in sperm. There are four CatSper proteins in mammalian sperm, namely CatSper (or CatSper1), CatSper2, CatSper3 and CatSper4. CatSper proteins contain a single, six-transmembrane-spanning segment and exhibit the voltage-dependent Ca2+ channel four-repeat structure. CatSper proteins are believed to assemble into a heterotetrameric complex, forming an alkalinization-activated Ca2+-selective channel. Mutations in any of the genes encoding CatSper family proteins can result in male infertility. CatSper3 plays an important role in the hyperactivated motility of sperm cells, a process that is required in the preparation of sperm for fertilization.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: CATSPER4
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG1
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité