Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TRP12 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)

Fournisseur: Bioss
BS-6425R-CY5
BOSSBS-6425R-CY5EA 915 EUR InStock
BOSSBS-6425R-CY5
Anti-TRP12 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Anticorps
Non-selective calcium permeant cation channel probably involved in osmotic sensitivity and mechanosensitivity. Activation by exposure to hypotonicity within the physiological range exhibits an outward rectification. Also activated by low pH, citrate and phorbol esters. Increase of intracellular Ca(2+) potentiates currents. Channel activity seems to be regulated by a calmodulin-dependent mechanism with a negative feedback mechanism. Promotes cell-cell junction formation in skin keratinocytes and plays an important role in the formation and/or maintenance of functional intercellular barriers. Acts as a regulator of intracellular Ca(2+) in synoviocytes. Plays an obligatory role as a molecular component in the nonselective cation channel activation induced by 4-alpha-phorbol 12,13-didecanoate and hypotonic stimulation in synoviocytes and also regulates production of IL-8.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: TRP12
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité