Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-UHRF1/2 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))

Fournisseur: Bioss
BS-6427R-HRP
BOSSBS-6427R-HRPEA 915 EUR InStock
BOSSBS-6427R-HRP
Anti-UHRF1/2 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
Putative E3 ubiquitin-protein ligase. May participate in methylation-dependent transcriptional regulation. Binds to inverted 5'-CCAAT-3' box 2 in the TOP2A promoter, and activates TOP2A expression. Important for G1/S transition. May be involved in DNA repair and chromosomal stability.Tissue specificity:Expressed in thymus, bone marrow, testis, lung and heart. Overexpressed in breast cancer. UHRF2 is an E3 ubiquitin-protein ligase that is an intermolecular hub protein in the cell cycle network. Through cooperative DNA and histone binding, may contribute to a tighter epigenetic control of gene expression in differentiated cells. Ubiquitinates cyclins, CCND1 and CCNE1, in an apparently phosphorylation-independent manner and induces G1 arrest. Also ubiquitinates PCNP leading to its degradation by the proteasome. E3 SUMO-, but not ubiquitin-, protein ligase for ZNF131.

Recommended Dilutions: Western Blot: 1:100-1000; IHC-P: 1:100-500

Type: Primary
Antigen: UHRF1/2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité