Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Lectin LCA Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BS-6439R-A750
BOSSBS-6439R-A750EA 893 EUR InStock
BOSSBS-6439R-A750
Anti-Lectin LCA Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
Lens culinaris agglutinin is composed of four subunits - two of about 17 kDa and two of 8 kDa. LCA recognises sequences containing _-linked mannose residues but recognises additional sugars as part of the receptor structure, giving it a narrower specificity than Con A. An _-linked fucose residue attached to the N-acetylchitobiose portion of the core oligosaccharide markedly enhances affinity. LCA has been found to be one of the most effective agents in preventing skin allograft rejection in model systems. LCA has been used to purify numerous glycoproteins, including immunoglobulins, histocompatibility antigens, and _2-macroglobulin.

Type: Primary
Antigen: Lectin LCA
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 21-120/275
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Others

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité