Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Lin-28 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BS-6446R-A750
BOSSBS-6446R-A750EA 893 EUR InStock
BOSSBS-6446R-A750
Anti-Lin-28 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
Acts as a suppressor of microRNA (miRNA) biogenesis by specifically binding the precursor let-7 (pre-let-7), a miRNA precursor. Acts by binding pre-let-7 and recruiting ZCCHC11/TUT4 uridylyltransferase, leading to the terminal uridylation of pre-let-7. Uridylated pre-let-7 miRNAs fail to be processed by Dicer and undergo degradation. Specifically recognises the 5'-GGAG-3' motif in the terminal loop of pre-let-7. Also recognises and binds non pre-let-7 pre-miRNAs that contain the 5'-GGAG-3' motif in the terminal loop, leading to their terminal uridylation and subsequent degradation. Mediates MYC-mediated let-7 repression. Isoform 1, when overexpressed, stimulates growth of the breast adenocarcinoma cell line MCF-7. Isoform 2 has no effect on cell growth.

Type: Primary
Antigen: Lin-28
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 65-160/250
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human; Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité