Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PRM1 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))

Fournisseur: Bioss
BS-6447R-HRP
BOSSBS-6447R-HRPEA 1350 EUR InStock
BOSSBS-6447R-HRP
Anti-PRM1 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
Protamines substitute for histones in the chromatin of sperm during the haploid phase of spermatogenesis. They compact sperm DNA into a highly condensed, stable and inactive complex. Protamines are cross-linked by interchain disulfide bonds around the DNA-helix. Protamines are localised in the nucleus. This protein is found only in the testis and belongs to the protamine P1 family.

Recommended Dilutions: IHC-P: 1:100-500

Type: Primary
Antigen: PRM1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité