Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-EGR3 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)

Fournisseur: Bioss
BS-6448R-A647
BOSSBS-6448R-A647EA 893 EUR InStock
BOSSBS-6448R-A647
Anti-EGR3 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)
Anticorps
EGR3 is a member of the early growth response transcription factor family of C2H2 zinc finger proteins (other members EGR1, EGR2 and EGR4). EGR proteins are immediate early proteins, expression of which is swiftly upregulated in response to a wide range of extracellular stimuli. EGR3 is also thought to be involved in development of muscle spindles, and is upregulated in several regions of the brain in response to stress or injury.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: EGR3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 647
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité