Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-MFGE8 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)

Fournisseur: Bioss
BS-6454R-CY7
BOSSBS-6454R-CY7EA 893 EUR InStock
BOSSBS-6454R-CY7
Anti-MFGE8 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
Plays an important role in the maintenance of intestinal epithelial homeostasis and the promotion of mucosal healing. Promotes VEGF-dependent neovascularization (By similarity). Contributes to phagocytic removal of apoptotic cells in many tissues. Specific ligand for the alpha-v/beta-3 and alpha-v/beta-5 receptors. Also binds to phosphatidylserine-enriched cell surfaces in a receptor-independent manner. Zona pellucida-binding protein which may play a role in gamete interaction. Binds specifically to rotavirus and inhibits its replication.Medin is the main constituent of aortic medial amyloid.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: MFGE8
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité