Anti-Ag85B Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Bioss
BS-6460R
BOSSBS-6460REA 719 EUR InStock
BOSSBS-6460R
Anti-Ag85B Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Antigen 85B is the most abundant protein expressed by Mycobacterium tuberculosis (about one quarter). It is a myocolyc transferase in the myc pathway and catalyses - like Ag85A and Ag85C - the transfer of the fatty acid mycolate from one trehalose monomycolate to another, resulting in trehalose dimycolate and free trehalose and helping build the cell wall.
IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)
Type: Primary
Antigen: Ag85B
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Bacteria
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité