Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-NF-ATc4 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BS-6461R-A750
BOSSBS-6461R-A750EA 890 EUR InStock
BOSSBS-6461R-A750
Anti-NF-ATc4 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
Plays a role in the inducible expression of cytokine genes in T-cells, especially in the induction of the IL-2 and IL-4. Transcriptionally repressed by estrogen receptors; this inhibition is further enhanced by estrogen. Increases the transcriptional activity of PPARG and has a direct role in adipocyte differentiation. May play an important role in myotube differentiation. May play a critical role in cardiac development and hypertrophy. May play a role in deafferentation-induced apoptosis of sensory neurons.

Type: Primary
Antigen: NF-ATc4
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 475-525/902
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human; Mouse; Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité