Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GLT1D1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-6466R
BOSSBS-6466REA 719 EUR InStock
BOSSBS-6466R
Anti-GLT1D1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
The development and differentiation of plasma cells, which are terminally differentiated B-cells, are induced by Blimp-1 (B lymphocyte-induced maturation protein, also designated PRDI-BF1). Blimp-1 is a transcriptional repressor that localizes to the nucleus and is considered a master regulator of terminal B-cell development. Alone, Blimp-1 is sufficient to trigger terminal B-cell differentiation. Blimp-1 upregulates the expression of syndecan-1 and J chain, represses IFN-b gene transcription and associates with HDAC to recruit it to DNA, thereby repressing c-myc. Blimp-1 is expressed during the late stages of B-cell differentiation in immunoglobulin-secreting plasma cells, as well as in long-lived, bone marrow plasma cells. The expression of Blimp-1 defines a checkpoint beyond which fully activated B cells proceed to the plasma cell stage, whereas immature and partially activated cells are eliminated.

WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: PRDM1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité