Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-MYOT Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)

Fournisseur: Bioss
BS-6479R-A350
BOSSBS-6479R-A350EA 893 EUR InStock
BOSSBS-6479R-A350
Anti-MYOT Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)
Anticorps
Myotilin, a sarcomeric protein that is encoded by the gene mapping to human chromosome 5q31, binds to a-actinin and is localized in the Z-line of myofibrils. Myotilin is expressed in skeletal and cardiac muscle, and it co-localizes with a-actinin in the sarcomeric I-bands where it directly interacts with a-actinin. Defects in the myotilin gene are reported to cause a form of autosomal dominant limb-girdle muscular dystrophy (LGMD). Symptoms of adult onset LGMD are progressive weakness of the hip and shoulder girdles as well as a distinctive dysarthric pattern of speech. The muscle of affected individuals with LGMD shows degeneration of myofibers, variations in fiber size, fiber splitting, centrally located myonuclei and an enhanced number of autophagic vesicles.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: MYOT
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 350
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité