Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CH25H Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)

Fournisseur: Bioss
BS-6480R-CY5
BOSSBS-6480R-CY5EA 879 EUR InStock
BOSSBS-6480R-CY5
Anti-CH25H Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Anticorps
Catalyzes the formation of 25-hydroxycholesterol from cholesterol, leading to repress cholesterol biosynthetic enzymes. May play an important role in regulating lipid metabolism by synthesizing a corepressor that blocks sterol regulatory element binding protein (SREBP) processing. In testis, production of 25-hydroxycholesterol by macrophages may play a role in Leydig cell differentiation.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: CH25H
Clonality: Polyclonal
Clone: 0
Conjugation: Cy5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité