Anti-RAB25 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Fournisseur: Bioss
BS-6501R-CY7
BOSSBS-6501R-CY7EA 858 EUR InStock
BOSSBS-6501R-CY7
Anti-RAB25 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
RAB proteins, such as RAB25, are members of the RASsuperfamily of small GTPases that are involved in membranetrafficking. Members of the RAB11 subfamily, including RAB25,control the return of internalized membrane-associated moieties tothe cell surface
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: RAB25
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité