Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-ALOX15 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))

Fournisseur: Bioss
BS-6505R-FITC
BOSSBS-6505R-FITCEA 890 EUR InStock
BOSSBS-6505R-FITC
Anti-ALOX15 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Anticorps
Lipoxygenases are a family of enzymes which dioxygenate unsaturated fatty acids, thus initiating lipoperoxidation of membranes and synthesis of signaling molecules, as well as inducing structural and metabolic changes in the cell. The Lox enzymes in mammals include 12-LO and 15-LO, which are classified with respect to their positional specificity of the deoxygenation of their most common substrate, arachidonic acid. The metabolism of arachidonic acid leads to the generation of biologically active metabolites that have been implicated in cell growth and proliferation, as well as survival and apoptosis. 15-Lipoxygenase (15-LO) acts in physiological membrane remodeling and the pathogenesis of atherosclerosis, inflammation, and carcinogenesis. It is highly regulated and expressed in a tissue- and cell-type-specific fashion. IL-4 and IL-13 play important roles in transactivating the 15-LO gene. Overexpression of 15-LO type 1 in prostate cancer contributes to the cancer progression by regulating IGF-1R expression and activation.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: ALOX15
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité