Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-AMFR Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-6511R
BOSSBS-6511REA 691 EUR InStock
BOSSBS-6511R
Anti-AMFR Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
E3 ubiquitin-protein ligase which can target both itself and other proteins including CD3D and APOB for proteasomal degradation. Mediates polyubiquitination of CYP3A4. Specific receptor for the autocrine motility factor. Mediates tumor invasion and metastasis. Component of a complex required to couple deglycosylation and proteasome-mediated degradation of misfolded proteins in the endoplasmic reticulun that are retrotranslocated in the cytosol. Promotes ubiquitination of misfolded proteins such as mutant CFTR; proposed to mediate sequential ubiquitination by recognizing already ubiquitin-conjugated substrates and to cooperate with E3 ubiquitin-protein ligase RNF5.

WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: AMFR
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité