Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-RLLM1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BS-6514R-A750
BOSSBS-6514R-A750EA 893 EUR InStock
BOSSBS-6514R-A750
Anti-RLLM1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
CGI-99 is a 244 amino acid protein that localises to the nucleus, as well as to the cytoplasm, and belongs to the UPF0568 family. Expressed in a variety of tissues with particularly high levels in heart and skeletal muscle, CGI-99 functions as a homodimer that interacts with Ninein and is thought to regulate Ninein function. CGI-99 is overexpressed in brain tumor tissue, suggesting a role in tumor development and metastasis. The gene encoding CGI-99 maps to human chromosome 14, which houses over 700 genes and comprises nearly 3.5% of the human genome. Chromosome 14 encodes the presinilin 1 (PSEN1) gene, which is one of the three key genes associated with the development of Alzheimer's disease (AD). The SERPINA1 gene is also located on chromosome 14 and, when defective, leads to the genetic disorder ?-antitrypsin deficiency, which is characterised by severe lung complications and liver dysfunction.

Type: Primary
Antigen: RLLM1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 151-244/244
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité