Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CA8 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)

Fournisseur: Bioss
BS-6516R-A647
BOSSBS-6516R-A647EA 893 EUR InStock
BOSSBS-6516R-A647
Anti-CA8 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)
Anticorps
The protein encoded by this gene was initially named CA-related protein because of sequence similarity to other known carbonic anhydrase genes. However, the gene product lacks carbonic anhydrase activity (i.e., the reversible hydration of carbon dioxide). The gene product continues to carry a carbonic anhydrase designation based on clear sequence identity to other members of the carbonic anhydrase gene family. The absence of CA8 gene transcription in the cerebellum of the lurcher mutant in mice with a neurologic defect suggests an important role for this acatalytic form.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: CA8
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 647
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité