Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CDK5RAP3 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BS-6518R-A750
BOSSBS-6518R-A750EA 893 EUR InStock
BOSSBS-6518R-A750
Anti-CDK5RAP3 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
Neuronal CDC2-like kinase, which is involved in the regulation of neuronal differentiation, is composed of a catalytic subunit, CDK5, and an activating subunit, p25NCK5A. The protein encoded by this gene binds to p25NCK5A and therefore may be involved in neuronal differentiation. The encoded protein, which may be a substrate of neuronal CDC2-like kinase, has also been found in vascular endothelial cells, where it mediates cell proliferation.

Type: Primary
Antigen: CDK5RAP3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 51-150/506
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité