Anti-CRISP3 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)
Fournisseur: Bioss
BS-6521R-A647
BOSSBS-6521R-A647EA 893 EUR InStock
BOSSBS-6521R-A647
Anti-CRISP3 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)
Anticorps
CRISP3
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: CRISP3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 647
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité