Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-DCUN1D1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)

Fournisseur: Bioss
BS-6523R-A647
BOSSBS-6523R-A647EA 893 EUR InStock
BOSSBS-6523R-A647
Anti-DCUN1D1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)
Anticorps
DCUN1D1 (DCUN1 domain-containing protein 1) contains a DUF298 domain and a UBA-like ubiquitin. Forms part of an E3 ubiquitin ligase complex for neddylation. Required for neddylation of cullin components of E3 cullin-RING ubiquitin ligase complexes by enhancing the rate of cullins neddylation. Functions to recruit the NEDD8-charged E2 enzyme to the cullin component. Involved in the release of inhibitory effets of CAND1 on cullin-RING ligase E3 complex assembly and activity. Acts also as an oncogene facilitating malignant transformation and carcinogenic progression. Defects in DCUN1D1 may be a cause of squamous cell carcinomas.Strongly overexpressed in thyroid tumors, bronchioloalveolar carcinomas, and malignant tissues of squamous cell carcinoma of the oral tongue. Not overexpressed in aggressive adrenocortical carcinomas.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: DCUN1D1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 647
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité