Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ENTPD5 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)

Fournisseur: Bioss
BS-6526R-CY5.5
BOSSBS-6526R-CY5.5EA 893 EUR InStock
BOSSBS-6526R-CY5.5
Anti-ENTPD5 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)
Anticorps
Uridine diphosphatase (UDPase) that promotes protein N-glycosylation and ATP level regulation. UDP hydrolysis promotes protein N-glycosylation and folding in the endoplasmic reticulum, as well as elevated ATP consumption in the cytosol via an ATP hydrolysis cycle. Together with CMPK1 and AK1, constitutes an ATP hydrolysis cycle that converts ATP to AMP and results in a compensatory increase in aerobic glycolysis. The nucleotide hydrolyzing preference is GDP >IDP >UDP, but not any other nucleoside di-, mono- or triphosphates, nor thiamine pyrophosphate. Plays a key role in the AKT1-PTEN signaling pathway by promoting glycolysis in proliferating cells in response to phosphoinositide 3-kinase (PI3K) signaling.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: ENTPD5
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5.5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité