Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-EZH1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)

Fournisseur: Bioss
BS-6528R-A647
BOSSBS-6528R-A647EA 893 EUR InStock
BOSSBS-6528R-A647
Anti-EZH1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)
Anticorps
Polycomb group (PcG) protein. Catalytic subunit of the PRC2/EED-EZH1 complex, which methylates 'Lys-27' of histone H3, leading to transcriptional repression of the affected target gene. Able to mono-, di- and trimethylate 'Lys-27' of histone H3 to form H3K27me1, H3K27me2 and H3K27me3, respectively. Required for embryonic stem cell derivation and self-renewal, suggesting that it is involved in safeguarding embryonic stem cell identity. Compared to EZH1-containing complexes, it is less abundant in embryonic stem cells, has weak methyltransferase activity and plays a less critical role in forming H3K27me3, which is required for embryonic stem cell identity and proper differentiation. Sequence similarities Belongs to the histone-lysine methyltransferase family. EZ subfamily.Contains 1 SET domain.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: EZH1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 647
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité